Cobre (I) cloruro 99.99% (trace metals basis), extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cloruro de cobre (I), Cloruro de cobre
212420100 212421000
ACRO212420100EA 85 EUR
ACRO212420100 ACRO212421000
Cobre (I) cloruro 99.99% (trace metals basis), extra puro
Cobre (I) cloruro
Formula: ClCu
Pto. Ebullición: 1367 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 430 °C
Densidad: 4,14 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010971
Núm. CAS: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,02690
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light green Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %