Cobre (I) cloruro 97+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
270520010 270525000 270520025
ACRO270520010EA 140 EUR
ACRO270520010 ACRO270525000 ACRO270520025
Cobre (I) cloruro 97+%, extra puro
Cobre (I) cloruro
Formula: ClCu
Pto. Ebullición: 1490 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 430 °C
Densidad: 4,14 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010971
Núm. CAS: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,02690
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light green to grey Crystalline powder
Titration Complexometric 97.0 to 103.0 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in acid)
Subst nt pptd by H2S(SO4) ≤0.5 %