Cobre (I) cloruro 90+% ACS
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cuprous chloride, Copper chloride
405875000 405871000
ACRO405875000EA 170 EUR
ACRO405875000 ACRO405871000
Cobre (I) cloruro 90+% ACS
Copper (I) chloride
Formula: ClCu
MW: 99 g/mol
Pto. Ebullición: 1490 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 430 °C
Densidad: 4,14 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010971
Núm. CAS: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,02690
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light green Crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥90.0 %
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.02 % (in acid)