Cobre (I) cloruro ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Cuprous chloride, Copper chloride
11871.22
11871.36
11871.A3
11871.22EA
34.5
EUR
11871.22
11871.36
11871.A3
Cobre (I) cloruro ≥97%
Copper (I) chloride
Purity: 97%
CAS No.: 7758-89-6
Molecular Formula: CuCl
Formula Weight: 98.99
Physical Form: Powder
Density: 4.14
Refractive Index: 1.93
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Grey to green
Melting Point: 430°
Boiling Point: 1490°
Merck Reference: 14,2660
UN No.: 2802
MDL No.: MFCD00010971
Formula:
ClCu MW: 99 g/mol Pto. Ebullición: 1490 °C Pto. de fusión: 430 °C Densidad: 4,14 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010971 Núm. CAS: 7758-89-6 EINECS: 231-842-9 UN: 2802 ADR: 8,III Índice Merck: 14,2660 |