Cobre (I) cloruro ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Cloruro de cobre (I), Cloruro de cobre
14644.06
14644.14
14644.22
14644.06EA
68.3
EUR
14644.06
14644.14
14644.22
Cobre (I) cloruro ≥99.999% (metals basis)
Cobre (I) cloruro
Purity: 99.999%
CAS No.: 7758-89-6
Molecular Formula: CuCl
Formula Weight: 98.99
Physical Form: Powder
Density: 4.14
Refractive Index: 1.93
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 430°
Boiling Point: 1490°
Merck Reference: 14,2660
UN No.: 2802
MDL No.: MFCD00010971
Formula:
ClCu Pto. Ebullición: 1490 °C Pto. de fusión: 430 °C Densidad: 4,14 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010971 Núm. CAS: 7758-89-6 EINECS: 231-842-9 UN: 2802 ADR: 8,III Índice Merck: 14,2660 |