Cobre (I) cloruro, EMSURE® ACS para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02739.0250 1.02739.9025
1.02739.0250EA 879 EUR
1.02739.0250 1.02739.9025
Cobre (I) cloruro, EMSURE® ACS para análisis, Supelco®
Cobre (I) cloruro
Formula: ClCu
Pto. Ebullición: 1367 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 430 °C
Densidad: 4,145 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010971
Núm. CAS: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,02690
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.001 - 0.1 g/l
Melting Point 422 °C
Molar Mass 99 g/mol
Bulk Density 1600 - 1800 kg/m3
Boiling Point 1367 °C
Density 4.14 g/cm3 (25 °C)
pH 5 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material