Cobre (II) cloruro, anhidro 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
206530010 206532500 206530025
ACRO206530010EA 126 EUR
ACRO206530010 ACRO206532500 ACRO206530025
Cobre (II) cloruro, anhidro 99%, extra puro
Cobre (II) cloruro
Formula: Cl₂Cu
Pto. Ebullición: 993 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 498 °C
Densidad: 3,054 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010972
Núm. CAS: 7447-39-4
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,02660
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown Crystalline powder
Assay ≥98.5 % (CuCl2)
Water ≤0.75 %
Impurity ≤0.75 % (Cupric nitrate)
Insoluble matter ≤0.25 % (in water)