Cobre (II) cloruro, ultra seco ≥99.995% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Dicloruro de cobre
Ampuled under argon
35673.06 35673.14 35673.22
35673.06EA 143 EUR
35673.06 35673.14 35673.22
Cobre (II) cloruro, ultra seco ≥99.995% (metals basis)
Cobre (II) cloruro
Purity: 99.995% CAS No.: 7447-39-4 Molecular Formula: CuCl2 Formula Weight: 134.45 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 3.386 Appearance: Yellow-browm Odour: Odourless pH: 3 Melting Point: 620° Boiling Point: 993° dec. Merck Reference: 14,2633 UN No.: 2802 MDL No.: MFCD00010972
Formula: Cl₂Cu
MW: 134,45 g/mol
Pto. Ebullición: 993 °C (desc.)
Pto. de fusión: 620 °C
Densidad: 3,386
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010972
Núm. CAS: 7447-39-4
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,2633