Cobre (II) cloruro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18247.0100 8.18247.0500
8.18247.0100EA 46.9 EUR
8.18247.0100 8.18247.0500
Cobre (II) cloruro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Cobre (II) cloruro
Formula: Cl₂Cu
Pto. Ebullición: 1365,85 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 628 °C
Densidad: 3,054 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010972
Núm. CAS: 7447-39-4
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,02660
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 620 g/l (20 °C)
Melting Point 498 °C decomposes
Molar Mass 134.45 g/mol
Density 3.39 g/cm3 (25 °C)
pH 3.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Copper dichloride
Hill Formula Cl2Cu
Chemical Formula CuCl2