Plata cloruro ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
87342.14
87342.22
87342.36
87342.14EA
150
EUR
87342.14
87342.22
87342.36
Plata cloruro ≥95%
Plata cloruro
Purity: 95%
CAS No.: 7783-90-6
Molecular Formula: AgCl
Formula Weight: 143.32
Physical Form: Coarse Powder
Density: 5.56
Refractive Index: 2.071
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 455°
Boiling Point: 1550°
Solubility: Practically insoluble in water. Soluble in ammonia, solutions of alkali cyanides, thiosulfates, ammonium carbonates. Insoluble in alcohol, dilute acids
Merck Reference: 14,8509
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003399
Silver plating
Formula:
AgCl MW: 143.32 g/mol Pto. Ebullición: 1550 °C Pto. de fusión: 455 Densidad: 5.56 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003399 Núm. CAS: 7783-90-6 EINECS: 232-033-3 ADR: 9 III Índice Merck: 13,08582 |