Cobre (I) cianuro 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
202080010 202082500 202080051
ACRO202080010EA 162 EUR
ACRO202080010 ACRO202082500 ACRO202080051
Cobre (I) cianuro 99%, extra puro
Cobre (I) cianuro
Formula: CCuN
Pto. de fusión: 474 °C
Densidad: 2,92 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010975
Núm. CAS: 544-92-3
EINECS: 208-883-6
UN: 1587
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,02691
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to green Powder
Assay ≥98.5 % (ex Cu)
Arsenic (As) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm
Tin (Sn) ≤10 ppm