Cobre (I) cianuro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Cianuro de cobre
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41811.0100 8.41811.1000 8.41811.0500
8.41811.0100EA 45.4 EUR
8.41811.0100 8.41811.1000 8.41811.0500
Cobre (I) cianuro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Cobre (I) cianuro
Formula: CCuN
MW: 89.56 g/mol
Pto. de fusión: 474
Densidad: 2.92 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010975
Núm. CAS: 544-92-3
EINECS: 208-883-6
UN: 1587
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,02691
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 473 °C
Molar Mass 89.56 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Density 2.92 g/cm3
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials