Cianuro de plata ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Argentous cyanide
11424.22
11424.14
11424.22EA
499
EUR
11424.22
11424.14
Cianuro de plata ≥99%
Cianuro de plata
Purity: 99%
CAS No.: 506-64-9
Molecular Formula: CAgN
Formula Weight: 133.84
Physical Form: Powder
Density: 3.95
Refractive Index: 1.685
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White to off-white
Odour: Odourless
Melting Point: 320° dec.
Solubility: Insoluble in water, dilute acids, and alcohol. Soluble in alkali cyanides and boiling concentrated HNO3
Merck Reference: 14,8512
UN No.: 1684
MDL No.: MFCD00003409
Silver plating
Formula:
AgCN MW: 133.89 g/mol Pto. de fusión: 320 °C (desc.) Densidad: 3.95 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003409 Núm. CAS: 506-64-9 EINECS: 208-048-6 UN: 1684 Índice Merck: 12,08655 |