Carbonato de plata 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
176970250 176971000
ACRO176970250EA 224 EUR
ACRO176970250 ACRO176971000
Carbonato de plata 99%, puro
Carbonato de plata
Formula: CAg₂O₃
MW: 275.75 g/mol
Pto. de fusión: 210 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003403
Núm. CAS: 534-16-7
EINECS: 208-590-3
UN: 3077
Índice Merck: 12,08650
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to green Granular powder
Assay ≥98.5 %
Melting point 176 to 180 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +10° to +12° (20 °C, 589 nm) (5 % in water)