Carbonato de plata ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
11420.14
11420.22
11420.14EA
176
EUR
11420.14
11420.22
Carbonato de plata ≥99.5% (metals basis)
Carbonato de plata
Purity: 99.5%
CAS No.: 534-16-7
Molecular Formula: CAg2O3
Formula Weight: 275.75
Physical Form: Powder
Density: 6.08
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 218° dec.
Solubility: Insoluble in water. Freely soluble in dilute HNO3, ammonia
Merck Reference: 14,8507
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003403
Formula:
CAg₂O₃ MW: 275.75 g/mol Pto. de fusión: 218 °C (desc.) Densidad: 6.08 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003403 Núm. CAS: 534-16-7 EINECS: 208-590-3 UN: 3077 ADR: 9 III Índice Merck: 14,8507 |