Difluoruro de cobre, anhidro 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Copper difluoride
203370250 203371000
ACRO203370250EA 177 EUR
ACRO203370250 ACRO203371000
Difluoruro de cobre, anhidro 98%
Difluoruro de cobre
Formula: CuF₂
MW: 101.54 g/mol
Pto. Ebullición: 950 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 950 °C (desc.)
Densidad: 4.23 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010977
Núm. CAS: 7789-19-7
EINECS: 232-147-3
UN: 3260
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,02704
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light grey to blue-grey Powder
Assay ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 %