Difluoruro de cobre, anhidro ≥99.5%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Copper difluoride
11489.09
11489.18
11489.09EA
86.3
EUR
11489.09
11489.18
Difluoruro de cobre, anhidro ≥99.5%
Difluoruro de cobre
Purity: 99.5%
CAS No.: 7789-19-7
Molecular Formula: CuF2
Formula Weight: 101.54
Physical Form: Powder
Density: 4.85
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 950° dec.
Solubility: Solubility in water at 20° ca 4.7g/100ml
Merck Reference: 14,2638
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00010977
Cathodes in nonaqueous galvanic cells, high temp. fluorinating agent
Formula:
CuF₂ MW: 101,54 g/mol Pto. Ebullición: 950 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 950 °C (desc.) Densidad: 4,85 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010977 Núm. CAS: 7789-19-7 EINECS: 232-147-3 UN: 3260 ADR: 8,III Índice Merck: 14,2638 |