Fluoruro de plata (II) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
11610.04 11610.09 11610.18
11610.04EA 64.2 EUR
11610.04 11610.09 11610.18
Fluoruro de plata (II) ≥98%
Fluoruro de plata (II)
Purity: 98+% CAS No.: 7783-95-1 Molecular Formula: AgF2 Formula Weight: 145.87 Physical Form: Crystalline Density: 4.6 Appearance: Brown Melting Point: 690° Merck Reference: 14,8513 UN No.: 3084 MDL No.: MFCD00003411
Formula: AgF₂
Pto. de fusión: 690 °C
Densidad: 4,6
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003411
Núm. CAS: 7783-95-1
EINECS: 232-037-5
UN: 3084
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,8513