Monoioduro de oro ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
16617.03
16617.06
16617.03EA
231
EUR
16617.03
16617.06
Monoioduro de oro ≥99%
Monoioduro de oro
Purity: 99%
CAS No.: 10294-31-2
Molecular Formula: AuI
Formula Weight: 323.87
Physical Form: Crystalline
Density: 8.25
Melting Point: 120° dec.
Solubility: Insoluble in water. Soluble in alkali iodide, cyanide solutions. Decomposes in warm acids
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00014175
Formula:
AuI Pto. de fusión: 120 °C (desc.) Densidad: 8,25 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014175 Núm. CAS: 10294-31-2 EINECS: 233-656-3 UN: 3260 ADR: 8,III Índice Merck: 12,04530 |