Cobre (I) yoduro 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ioduro de cobre
194900010 194902500 194900050
ACRO194900010EA 313 EUR
ACRO194900010 ACRO194902500 ACRO194900050
Cobre (I) yoduro 98%
Cobre (I) yoduro
Formula: CuI
Pto. Ebullición: 1290 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 605 °C
Densidad: 5,62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010978
Núm. CAS: 7681-65-4
EINECS: 231-674-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,02692
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to grey-brown Powder
Titration Complexometric ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤5000 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm