Cobre (I) yoduro 99.995% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
201500050 201500250 201501000
ACRO201500050EA 87.9 EUR
ACRO201500050 ACRO201500250 ACRO201501000
Cobre (I) yoduro 99.995% (trace metals basis)
Cobre (I) yoduro
Formula: CuI
Pto. Ebullición: 1290 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 605 °C
Densidad: 5,62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010978
Núm. CAS: 7681-65-4
EINECS: 231-674-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,02692
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to grey to light brown Powder
Titration Complexometric 31.0 to 34.0 % (Cu)
Total trace metal impurities ≤50 ppm