Cobre (I) yoduro ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
43153.22 43153.14 43153.06 43153.PG
43153.22EA 740 EUR
43153.22 43153.14 43153.06 43153.PG
Cobre (I) yoduro ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Cobre (I) yoduro
Purity: 99.998% CAS No.: 7681-65-4 Molecular Formula: CuI Formula Weight: 190.45 Physical Form: Chunks/powder Density: 5.63 Refractive Index: 2.346 Sensitivity: Light, Air and Moisture Sensitive Appearance: Pale brown Odour: Weak Melting Point: 605° Boiling Point: ca 1290° Merck Reference: 14,2662 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010978
Formula: CuI
Pto. Ebullición: ∼1290 °C
Pto. de fusión: 605 °C
Densidad: 5,63
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010978
Núm. CAS: 7681-65-4
EINECS: 231-674-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,2662