Ioduro de plata 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Plata ioduro
210420050 210420250 210421000
ACRO210420050EA 47.3 EUR
ACRO210420050 ACRO210420250 ACRO210421000
Ioduro de plata 99%, puro
Ioduro de plata
Formula: AgI
MW: 234.77 g/mol
Pto. Ebullición: 1506 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 557 °C
Densidad: 5.68 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003412
Núm. CAS: 7783-96-2
EINECS: 232-038-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 12,08659
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to yellow-green Powder
Assay ≥98.5 % (ex Ag)