Ioduro de plata ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Plata ioduro
11419.14
11419.22
11419.14EA
238
EUR
11419.14
11419.22
Ioduro de plata ≥99.9% (metals basis)
Ioduro de plata
Purity: 99.9%
CAS No.: 7783-96-2
Molecular Formula: AgI
Formula Weight: 234.77
Physical Form: Crystalline
Density: 5.67
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 558°
Solubility: Insoluble in water, acids, ammonium carbonate. Freely soluble in alkali cyanides and iodides
Merck Reference: 14,8516
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003412
Formula:
AgI Pto. Ebullición: 1506 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 558 °C Densidad: 5,67 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003412 Núm. CAS: 7783-96-2 EINECS: 232-038-0 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,8516 |