Ioduro de plata ≥99.999% (metals basis), Premion®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Plata ioduro
12111.06 12111.14 12111.22
12111.06EA 53.3 EUR
12111.06 12111.14 12111.22
Ioduro de plata ≥99.999% (metals basis), Premion®
Ioduro de plata
Purity: 99.999% CAS No.: 7783-96-2 Molecular Formula: AgI Formula Weight: 234.77 Physical Form: Powder Density: 5.67 Appearance: Yellow Odour: Odourless Melting Point: 558° Merck Reference: 14,8516 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003412
Formula: AgI
MW: 234.77 g/mol
Pto. Ebullición: 1506
Pto. de fusión: 558 °C
Densidad: 5.67
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003412
Núm. CAS: 7783-96-2
EINECS: 232-038-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 14,8516