Nitrito de plata 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
210690100 210690500
ACRO210690100EA 134 EUR
ACRO210690100 ACRO210690500
Nitrito de plata 99%
Nitrito de plata
Formula: AgNO₂
Pto. de fusión: 140 °C
Densidad: 4,45 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003413
Núm. CAS: 7783-99-5
EINECS: 232-041-7
UN: 2627
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 12,08663
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to yellow-green Powder or crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥98.5 %