Nitrito de plata ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Argentous nitrite
11418.09
11418.18
11418.09EA
118
EUR
11418.09
11418.18
Nitrito de plata ≥99% (metals basis)
Nitrito de plata
Purity: 99%
CAS No.: 7783-99-5
Molecular Formula: AgNO2
Formula Weight: 153.88
Physical Form: Crystalline
Density: 4.45
Appearance: Pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 140° dec.
Merck Reference: 14,8519
UN No.: 2627
MDL No.: MFCD00003413
Formula:
AgNO₂ Pto. de fusión: 140 °C (desc.) Densidad: 4,45 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003413 Núm. CAS: 7783-99-5 EINECS: 232-041-7 UN: 2627 ADR: 5.1,II Índice Merck: 14,8519 |