Oro (III) óxido ≥99.99% (metals basis) Au ≥ 88.6%, Premion®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
12161.01
12161.03
12161.06
12161.01EA
101
EUR
12161.01
12161.03
12161.06
Oro (III) óxido ≥99.99% (metals basis) Au ≥ 88.6%, Premion®
Oro (III) óxido
Purity: 99.99%
CAS No.: 1303-58-8
Molecular Formula: Au2O3
Formula Weight: 441.93
Physical Form: Powder
Appearance: Brown
Odour: Odourless
Melting Point: 150° dec.
Solubility: Insoluble in water. Soluble in HCl, HNO3, and in NaCN solution
Merck Reference: 14,4524
MDL No.: MFCD00014173
Formula:
Au₂O₃ MW: 441.93 g/mol Pto. de fusión: 150 °C (desc.) Densidad: 3.6 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014173 Núm. CAS: 1303-58-8 EINECS: 215-122-1 Índice Merck: 14,4524 |