Cobre (I) óxido 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Óxido de cobre (I), Óxido cuproso, Óxido de dicobre
197420250 197425000 197420025
ACRO197420250EA 33.7 EUR
ACRO197420250 ACRO197425000 ACRO197420025
Cobre (I) óxido 97%
Cobre (I) óxido
Formula: Cu₂O
MW: 143.09 g/mol
Pto. Ebullición: 1800
Pto. de fusión: 1232
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010974
Núm. CAS: 1317-39-1
EINECS: 215-270-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,02694
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red-brown Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %
Iron (Fe) ≤500 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Silver (Ag) ≤50 ppm