Cobre (I) óxido, rojo ≥86% (Cu basis), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
12841-2.5KG 12841-500G
12841-2.5KGEA 341 EUR
12841-2.5KG 12841-500G
Cobre (I) óxido, rojo ≥86% (Cu basis), Fluka™
Cobre (I) óxido
Formula: Cu₂O
Pto. Ebullición: 1800 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1,230 °C
Densidad: 6 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010974
Núm. CAS: 1317-39-1
EINECS: 215-270-7
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,02694
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay of Cu Min. 86 %
Silver (Ag) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.05 %
Nickel (Ni) Max. 0.01 %