Cobre (II) óxido 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
197440250 197445000 197440025
ACRO197440250EA 36 EUR
ACRO197440250 ACRO197445000 ACRO197440025
Cobre (II) óxido 97%
Cobre (II) óxido
Formula: CuO
Pto. Ebullición: 2000 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1326 °C
Densidad: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010979
Núm. CAS: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,02674
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Black Powder
Titration Iodometric ≥96.0 %