Cobre (II) óxido 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
221281000 221280025 221285000
ACRO221281000EA 58.9 EUR
ACRO221281000 ACRO221280025 ACRO221285000
Cobre (II) óxido 99+%
Cobre (II) óxido
Formula: CuO
Pto. Ebullición: 2000 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1326 °C
Densidad: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010979
Núm. CAS: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,02674
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Black Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Carbon (C) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Total sulfur (as SO4) ≤0.02 %
Free alkali Passes test
Insoluble matter ≤0.02 % (in dilute HCl)
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %