Cobre (II) óxido, en polvo ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Óxido de cobre, Óxido de cobre (II)
405860250 405862500 405860010
ACRO405860250EA 37.5 EUR
ACRO405860250 ACRO405862500 ACRO405860010
Cobre (II) óxido, en polvo ACS
Cobre (II) óxido
Formula: CuO
Pto. Ebullición: 2000 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1326 °C
Densidad: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010979
Núm. CAS: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,02674
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Black to brown-black Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Carbon compounds (as C) ≤0.01 %
Insoluble matter ≤0.02 % (in dilute HCl)
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %