Cobre (II) óxido ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Óxido de cobre, Óxido de cobre (II)
12299.36 12299.A3 12299.A9
12299.36EA 89.3 EUR
12299.36 12299.A3 12299.A9
Cobre (II) óxido ≥97%
Cobre (II) óxido
Purity: 97% CAS No.: 1317-38-0 Molecular Formula: CuO Formula Weight: 79.55 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 6.3 Refractive Index: 2.63 Appearance: Black Odour: Odourless Melting Point: 1326° Solubility: Insoluble in water and alcohol. Soluble in dil. acids, NH4Cl and KCN Merck Reference: 14,2646 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010979
As a pigment, in sweeting petroleum gases, in galvanic electrodes, metallurgical flux, as an optical glass polishing agent, and as a catalyst in organic reactions
Formula: CuO
Pto. Ebullición: 2000 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1326 °C
Densidad: 6,3
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010979
Núm. CAS: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,2646