Cobre (II) óxido ≥99.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Óxido de cobre, Óxido de cobre (II)
33307.30
33307.A1
33307.30EA
105
EUR
33307.30
33307.A1
Cobre (II) óxido ≥99.0% ACS
Cobre (II) óxido
Purity: 99.0% min
CAS No.: 1317-38-0
Molecular Formula: CuO
Formula Weight: 79.55
Physical Form: Powder
Density: 6.3
Refractive Index: 2.63
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point: 1326°
Merck Reference: 14,2646
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010979
Formula:
CuO MW: 79.55 g/mol Pto. Ebullición: 2000 Pto. de fusión: 1326 Densidad: 6.3 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010979 Núm. CAS: 1317-38-0 EINECS: 215-269-1 UN: 3077 ADR: 9 III Índice Merck: 14,2646 |