Cobre (II) óxido ≥99.7% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Óxido de cobre, Óxido de cobre (II)
41692.22
41692.36
41692.A3
41692.22EA
85.7
EUR
41692.22
41692.36
41692.A3
Cobre (II) óxido ≥99.7% (metals basis)
Cobre (II) óxido
Purity: 99.7%
CAS No.: 1317-38-0
Molecular Formula: CuO
Formula Weight: 79.55
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 6.3
Refractive Index: 2.63
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point: 1326°
Merck Reference: 14,2646
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010979
Formula:
CuO Pto. Ebullición: 2000 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1326 °C Densidad: 6,3 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010979 Núm. CAS: 1317-38-0 EINECS: 215-269-1 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,2646 |