Cobre (II) óxido, nanopolvo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
44663.09 44663.18
44663.09EA 48.9 EUR
44663.09 44663.18
Cobre (II) óxido, nanopolvo
Cobre (II) óxido
CAS No.: 1317-38-0 Molecular Formula: CuO Formula Weight: 79.55 Physical Form: 30-50nm APS Powder, S.A. 13m2/g Density: 6.3 Refractive Index: 2.63 Odour: Odourless Melting Point: 1326° Merck Reference: 14,2646 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010979
Formula: CuO
Pto. Ebullición: 2000 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1326 °C
Densidad: 6,3
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010979
Núm. CAS: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,2646