Cobre (II) óxido, granular for elementary analysis pH 7 (50 g/l, H₂O, 20 °C) (slurry), Supelco®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
Sinónimos:
Óxido de cobre, Óxido de cobre (II)
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02764.0250
1.02764.2500
1.02764.0250EA
396
EUR
1.02764.0250
1.02764.2500
Cobre (II) óxido, granular for elementary analysis pH 7 (50 g/l, H₂O, 20 °C) (slurry), Supelco®
Cobre (II) óxido
Formula:
CuO MW: 79.55 g/mol Pto. Ebullición: 2000 Pto. de fusión: 1326 (desc.) Densidad: 500 kg/m3 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010979 Núm. CAS: 1317-38-0 EINECS: 215-269-1 UN: 3077 ADR: 9 III Índice Merck: 13,02674 |
Resultados test especificaciones
Assay (complexometric) | ≥ 99 |
Chloride (Cl) | ≤ 0.005 % |
Total sulfur (as SO₄) | ≤ 0.015 % |
Total nitrogen (N) | ≤ 0.002 % |
C (Carbon) | ≤ 0.01 % |
Bulk density | 240 - 270 g/100 ml |
Particle size (0.71-2 mm) | ≥ 90 % |