Cobre (II) óxido, alambre fino ∼ 0.65 x 3 mm for elementary analysis (surface: CuO, core: Cu₂O), Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02765.0250 1.02765.1000
1.02765.0250EA 208 EUR
1.02765.0250 1.02765.1000
Cobre (II) óxido, alambre fino ∼ 0.65 x 3 mm for elementary analysis (surface: CuO, core: Cu₂O), Supelco®
Cobre (II) óxido
Formula: CuO
Pto. Ebullición: 2000 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1300 °C
Densidad: 6,2 g/cm3 (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010979
Núm. CAS: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,02674
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (oxygen demand as CuO) ≥ 55.0 %
Chloride (Cl) ≤ 0.005 %
Total carbon (C) ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.002 %
Total sulfur (as SO₄) ≤ 0.005 %