Cobre (II) óxido ≥94%, en polvo, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
23144.263EA 197 EUR
23144.263 23144.410
Cobre (II) óxido ≥94%, en polvo, TECHNICAL
Cobre (II) óxido
Formula: CuO
MW: 79,55 g/mol
Pto. Ebullición: 2000 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1326 °C
Densidad: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010979
Núm. CAS: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,02674
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 94 %