Cobre (II) óxido ≥99.0% (RT), en polvo, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
Sinónimos: Óxido de cobre, Óxido de cobre (II)
61200-100G 61200-500G
61200-100GEA 125 EUR
61200-100G 61200-500G
Cobre (II) óxido ≥99.0% (RT), en polvo, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Cobre (II) óxido
Formula: CuO
MW: 79.55 g/mol
Pto. Ebullición: 2000
Pto. de fusión: 1.336 °C
Densidad: 6.450 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010979
Núm. CAS: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
Índice Merck: 13,02674
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.0 - 101.0 %
Insoluble in HCl Max. 200 ppm
Calcium (Ca) Max. 100 ppm
Cadmium (Cd) Max. 10 ppm
Cobalt (Co) Max. 10 ppm
Chromium (Cr) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 500 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 100 ppm
Manganese (Mn) Max. 10 ppm
Sodium (Na) Max. 500 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 500 ppm
Zinc (Zn) Max. 100 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Total S (as SO₄) Max. 500 ppm
Total N Max. 20 ppm