di-Plata óxido electrical grade
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Plata óxido
43268.A1
43268.30
43268.A1EA
0
EUR
43268.A1
43268.30
di-Plata óxido electrical grade
di-Plata óxido
CAS No.: 20667-12-3
Molecular Formula: Ag2O
Formula Weight: 231.74
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 7.2
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Dark brown
Odour: Odourless
Melting Point: 230° dec.
Solubility: Soluble in dilute HNO3 and ammonia. Practically insoluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,8521
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00003404
For battery plates, pollution control filters
Formula:
Ag₂O MW: 231.74 g/mol Pto. de fusión: 230 °C (desc.) Densidad: 7.2 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003404 Núm. CAS: 20667-12-3 EINECS: 243-957-1 UN: 1479 ADR: 5.1 II Índice Merck: 14,8521 |