Óxido de plata (II)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
207850100
207850500
ACRO207850100EA
77
EUR
ACRO207850100
ACRO207850500
Óxido de plata (II)
Óxido de plata (II)
Formula:
AgO MW: 123.87 g/mol Pto. de fusión: >100 °C (desc.) Densidad: 7.44 |
Número MDL:
MFCD00044285 Núm. CAS: 1301-96-8 EINECS: 215-098-2 UN: 3085 ADR: 5.1 II Índice Merck: 12,08666 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Grey to black Powder |
Assay | 85.5 to 88 % (AG) |