Óxido de plata (II) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
22695.06 22695.14 22695.22
22695.06EA 63 EUR
22695.06 22695.14 22695.22
Óxido de plata (II) ≥98%
Óxido de plata (II)
Purity: 98% CAS No.: 1301-96-8 Molecular Formula: AgO Formula Weight: 123.87 Physical Form: Powder Density: 7.44 Appearance: Grey to black Odour: Odourless Melting Point: 100° dec. Solubility: Insoluble in water. Soluble in alkalies, ammonium hydroxide with decomposition and N2 formation Merck Reference: 14,8522 UN No.: 3085 MDL No.: MFCD00044285
Manufacturing of silver oxide-zinc alkali batteries
Formula: AgO
MW: 123.87 g/mol
Pto. de fusión: >100 °C (desc.)
Densidad: 7.44
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044285
Núm. CAS: 1301-96-8
EINECS: 215-098-2
UN: 3085
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 12,08666