Óxido de plata (II) (≥86.6% Ag) (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 1301-96-8
Molecular Formula: AgO
Formula Weight: 123.87
Physical Form: -100 Mesh Powder
Density: 7.44
Appearance: Grey to black
Odour: Odourless
Melting Point:
Formula:
AgO Densidad: 7,44 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00044285 Núm. CAS: 1301-96-8 EINECS: 215-098-2 UN: 3085 ADR: 5.1,II Índice Merck: 14,8522 |