Cianato de plata ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Argentous cyanate
45411.06
45411.14
45411.06EA
47.4
EUR
45411.06
45411.14
Cianato de plata ≥98%
Cianato de plata
Purity: 98%
CAS No.: 3315-16-0
Molecular Formula: CAgNO
Formula Weight: 149.89
Physical Form: Powder
Density: 4.0
Appearance: White to grey
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 3655040
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011512
Formula:
CAgNO MW: 149.89 g/mol Densidad: 4.0 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011512 Núm. CAS: 3315-16-0 EINECS: 222-006-4 ADR: 9 III |