Sulfuro de cobre, ultra seco ≥99.98% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Copper sulphide, Cupric sulphide, Copper(II)sulphide
Ampuled under argon
14300.09
14300.18
14300.09EA
275
EUR
14300.09
14300.18
Sulfuro de cobre, ultra seco ≥99.98% (metals basis)
Sulfuro de cobre
Purity: 99.98%
CAS No.: 1317-40-4
Molecular Formula: CuS
Formula Weight: 95.60
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 3.9-4.6
Refractive Index: 1.45
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Odour: Odourless
Melting Point: 220° dec.
Merck Reference: 14,2965
MDL No.: MFCD00016066
Formula:
CuS Pto. de fusión: 220 °C (desc.) Densidad: 4,6 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016066 Núm. CAS: 1317-40-4 EINECS: 215-271-2 Índice Merck: 14,2965 |