Sulfuro de cobre ≥99.8% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Copper sulphide, Cupric sulphide, Copper(II)sulphide
Purity: 99.8%
CAS No.: 1317-40-4
Molecular Formula: CuS
Formula Weight: 95.60
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 3.9-4.6
Refractive Index: 1.45
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Melting Point: 220° dec.
Merck Reference: 14,2655
MDL No.: MFCD00016066
Formula:
CuS MW: 95,61 g/mol Pto. de fusión: 220 °C (desc.) Densidad: 3,9…4.6 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016066 Núm. CAS: 1317-40-4 EINECS: 215-271-2 Índice Merck: 14,2655 |