Sulfuro de diplata ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 99%
CAS No.: 21548-73-2
Molecular Formula: Ag2S
Formula Weight: 247.80
Physical Form: Powder
Density: 7.317
Appearance: Dark grey to black
Odour: Odourless
Melting Point: 825°
Solubility: Soluble in HNO3, alkali cyanide solutions. Insoluble in water
Merck Reference: 14,8530
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003406
Formula:
Ag₂S Pto. de fusión: 825 °C Densidad: 7,317 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003406 Núm. CAS: 21548-73-2 EINECS: 244-438-2 ADR: 9,III Índice Merck: 14,8530 |