Sulfuro de diplata ≥99.995% (metals basis), Premion®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Disilver sulphide
12113.06
12113.14
12113.06EA
228
EUR
12113.06
12113.14
Sulfuro de diplata ≥99.995% (metals basis), Premion®
Sulfuro de diplata
Purity: 99.995%
CAS No.: 21548-73-2
Molecular Formula: Ag2S
Formula Weight: 247.80
Physical Form: Powder
Density: 7.317
Appearance: Dark grey to black
Odour: Odourless
Melting Point: 825°
Merck Reference: 14,8530
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003406
Formula:
Ag₂S MW: 247.8 g/mol Pto. de fusión: 825 °C Densidad: 7.317 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003406 Núm. CAS: 21548-73-2 EINECS: 244-438-2 UN: 3077 ADR: 9 III Índice Merck: 14,8530 |